Merck
AMBH3155FCC9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.09
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
BRRVYBRXLUEEJP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18469-37-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)