Merck
AMBH3155FC07
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-methylanisole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SDGMUBWPXBSKCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13334-71-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)