Merck
AMBH3155FB1D
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(4-COOH)-OH
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-amino-2-carboxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c11-8(10(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
YXDGRBPZVQPESQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22976-70-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)