Merck
AMBH3155FAC4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.45
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
ZLQFWQOAQQBLLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5446-05-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)