Merck
AMBH3155F976
Ambeed, Inc.
2-Phenoxybenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-phenoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H
Klucz InChI
BNVCOVNARIQBEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid to Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6476-32-0.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)