Merck
AMBH3155F8CC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.57
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-fluoroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)4-2-3-10-6(8)5(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZVEGSWOSYWFZOR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628691-95-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)