Merck
AMBH303C6B62
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-8-6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
LXCXEEQZSDKPKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214977-38-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)