Merck
AMBH303C6B05
Ambeed, Inc.
1-Pentylpiperazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.73
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-pentylpiperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.ClH/c1-2-3-4-7-11-8-5-10-6-9-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
VBFREZADIGLAMU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2288709-47-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)