Merck
AMBH303C6797
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.45
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)9/h1-2H
Klucz InChI
PQFMVBRXNPGOQP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160574-68-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)