Merck
AMBH303C63E8
Ambeed, Inc.
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-2-6(3-11)12-4-5/h1-2,4H,3,11H2
Klucz InChI
HVQOLQUEKRHKKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164341-39-3.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)