Merck
AMBH303C6331
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-2-iodopyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.88
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4HCl2IN2/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H
Klucz InChI
AEULAQIUCSOQQD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136866-30-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)