Merck
AMBH303C6302
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-2-3-8-4-10-6-11(8)5-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
MUBQQJSSJDOSKH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)