Merck
AMBH303C62CB
Ambeed, Inc.
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
FCYBBDFUBSEGMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-32-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)