Merck
AMBH303C628F
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-3-methylisoxazole-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.6
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3/c1-3-11-7(10)5-4(2)9-12-6(5)8/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
UGTFATLKCZMRGT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3356-94-3.html
Piktogramy
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)