Merck
AMBH303C60C3
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-5,6-dimethyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dimethyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-4-5(2)10-7(9)3-6(4)8/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
GPZAPHCGSHFCOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50405-45-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50405-45-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)