Merck
AMBH303C5FDC
Ambeed, Inc.
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
Klucz InChI
ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106261-49-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)