Merck
AMBH303C5F4D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoroquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-4-1-6-5-7(11)2-3-8(6)12-9/h1-5H
Klucz InChI
GEDXYXFMKSPTLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159870-91-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)