Merck
AMBH303C5E96
Ambeed, Inc.
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.65
Numer MDL:
Iupac Name
5-methoxyisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NO.ClH/c1-12-10-4-2-3-8-7-11-6-5-9(8)10;/h2-7H,1H3;1H
Klucz InChI
UPNRQLNODDALDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1418117-87-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)