Merck
AMBH303C5DE4
Ambeed, Inc.
5-Hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.29
Numer MDL:
Iupac Name
5-hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(12)11(9)13/h7-9H,2-6,12-13H2,1H3
Klucz InChI
POGYTLZRZMWXMO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-01-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)