Merck
AMBH303C5D9B
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7F4NO/c1-4(14)7-6(9)2-5(3-13-7)8(10,11)12/h2-4,14H,1H3
Klucz InChI
WDPXHBGMBBCJPF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805874-45-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1805874-45-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)