Merck
AMBH303C5D10
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoquinoline-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.09
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromoquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)9-6-8(12)5-7-3-2-4-13-10(7)9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
NZRRZMBXOBYOAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266728-34-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)