Merck
AMBH303C5CDB
Ambeed, Inc.
5,6-Dimethoxybenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.26
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-12-6-3-5-8(4-7(6)13-2)14-9(10)11-5/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
KJRDZJGBIBLGKB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6294-52-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)