Merck
AMBH303C5BAF
Ambeed, Inc.
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.5
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6;/h1-5H;1H
Klucz InChI
GQTXQPGNRLLPEL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1205744-55-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)