Merck
AMBH303C5ACC
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
Klucz InChI
LNRMNYOWYGXFBK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86324-51-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)