Merck
AMBH303C5999
Ambeed, Inc.
7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.11
Numer MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-6-3-1-2-5-4-7(9(11)12)13-8(5)6/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
YYKIKWNYRWUIKB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19075-59-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)