Merck
AMBH303C5955
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)picolinimidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.71
Numer MDL:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.ClH/c1-10(2,3)7-4-5-13-8(6-7)9(11)12;/h4-6H,1-3H3,(H3,11,12);1H
Klucz InChI
GRNFKWSBGAPTQE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/949010-62-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)