Merck
AMBH303C58B3
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinolin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H,11H2
Klucz InChI
BXGZSRATRICMOB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260799-38-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260799-38-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)