Merck
AMBH303C5854
Ambeed, Inc.
2-Cyanonicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyanonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c8-4-6-5(7(10)11)2-1-3-9-6/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
XKTPVUNCEFBYHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73112-09-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)