Merck
AMBH303C57A7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(8-15-11)3-5-14-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
Klucz InChI
VENPYWDQLRBJRN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923052-18-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)