Merck
AMBH303C5733
Ambeed, Inc.
N-(2-Chloropyridin-4-yl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.6
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-chloro-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DFUPWNHYRNYOHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13602-82-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)