Kluczowe dokumenty
AMBH303C5668
Ambeed, Inc.
Methyl 4-acetamido-2-chloro-5-iodobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(acetylamino)-2-chloro-5-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C10H9ClINO3/c1-5(14)13-9-4-7(11)6(3-8(9)12)10(15)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
CIGRRTUPLGBKEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672292-97-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)