Merck
AMBH303C557E
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-iodobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.03
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6INO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
PSQOLYZSEHSFLC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20776-52-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)