Merck
AMBH303C53F8
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Klucz InChI
VXZHOWCMXKLZNY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29809-14-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)