Merck
AMBH303C53AD
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1-(methylamino)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,7)4-6-3/h6-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
KYCZVVFGMGLNPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67622-86-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)