Merck
AMBH303C5324
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
MWYYNBYTVFKXSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/372120-55-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/372120-55-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)