Merck
AMBH303C52DE
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyridine1-oxide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.99
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,3-dichloropyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-8(9)5(4)7/h1-3H
Klucz InChI
MPKISXFIMCWMLP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53976-65-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)