Merck
AMBH303C5200
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-5-3-4(14(8,12)13)1-2-6(5)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
BYKPVHSGMXQEEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64835-30-9.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64835-30-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)