Merck
AMBH303C51B8
Ambeed, Inc.
3-Isopropylmorpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-isopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6(2)7-5-9-4-3-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
ICNOQWMTDGMVGW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927802-40-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)