Merck
AMBH303C4FD3
Ambeed, Inc.
6-Hydrazinyl-1H-indazole tetrahydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.01
Numer MDL:
Iupac Name
6-hydrazineyl-1H-indazole tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.4ClH/c8-10-6-2-1-5-4-9-11-7(5)3-6;;;;/h1-4,10H,8H2,(H,9,11);4*1H
Klucz InChI
IMYGIEFNANQWSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266362-60-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)