Merck
AMBH303C4F40
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.04
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)11-10-4/h1-2H,(H3,8,10,11)
Klucz InChI
GORWCQUHVRKSTN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211516-09-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)