Merck
AMBH303C4F29
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
JHQONOCFAYZOEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74597-04-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)