Merck
AMBH303C4D51
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-5-methoxy-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-13-10-4-6-2-3-9(12)7(6)5-8(10)11/h4-5H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
UEAXBANALITWAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/295779-82-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/295779-82-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)