Merck
AMBH303C4BC6
Ambeed, Inc.
(3-(Benzyloxy)phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.74
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[3-(benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12;/h1-9H,10-11,15H2;1H
Klucz InChI
OOQQYQQLMPJNJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104566-41-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)