Merck
AMBH303C4BA7
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)7-5(9)2-4(11)3-6(7)10/h2-3H,11H2,1H3
Klucz InChI
UWPLTCWTTVMXCM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191478-99-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)