Merck
AMBH303C4B1B
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.65
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O3/c1-15-9-5-3-7(10(14)16-2)12-6(5)4-8(11)13-9/h3-4,12H,1-2H3
Klucz InChI
OUFHVWNPQDQNCK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871583-21-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)