Merck
AMBH303C4A32
Ambeed, Inc.
2-(1-Boc-piperazin-4-yl)-acetic acid 2H2O
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]acetic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4.2H2O/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-4-12(5-7-13)8-9(14)15;;/h4-8H2,1-3H3,(H,14,15);2*1H2
Klucz InChI
DGAIWMBOPSWHBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1049785-94-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)