Merck
AMBH303C4836
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-ethoxymalonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
diethyl 2-ethoxymalonate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-7(8(10)13-5-2)9(11)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PMIWYGMNGVBLCH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37555-99-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)