Merck
AMBH303C4824
Ambeed, Inc.
H-DL-�Cl-Ala-OMe�
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.03
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
POPBCSXDEXRDSX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)