Merck
AMBH303C46CA
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)(phenyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-6-10(7-14-8-11)12(15)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
JBMAMZKKOFXEDT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59105-50-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)