Merck
AMBH303C4699
Ambeed, Inc.
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
Numer MDL:
Iupac Name
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117140-77-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117140-77-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)